Principaux documents
267996
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methyl-4-nitroaniline
technical grade, 95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H2(CH3)(NO2)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
technical grade
Essai
95%
Pf
168-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(N)c(C)cc1[N+]([O-])=O