Documents
26630
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,4-dimethylbenzene
≥99.0%
Synonyme(s) :
2-Chloro-p-xylene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.61
Numéro Beilstein :
2040349
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
n20/D 1.524
Point d'ébullition
186 °C (lit.)
Pf
2 °C (lit.)
2-3 °C
Densité
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
KZNRNQGTVRTDPN-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloro-1,4-dimethylbenzene may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup