Documents
266027
Sigma-Aldrich
Titanium
wire, wire diam. 0.25 mm, 99.99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
47.87
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99.99%
Forme
wire
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
Diam. du fil
0.25 mm
Point d'ébullition
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N