265829
Gold
foil, thickness 0.5 mm, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Gold Powder, Gold element
1 350,00 €
About This Item
1 350,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
foil
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
Épaisseur
0.5 mm
pb
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Quantité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.