Documents
265446
Sigma-Aldrich
Cadmium
foil, thickness 1.5 mm, 99.9998%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.41
Numéro Beilstein :
8137359
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pureté
99.9998%
Forme
foil
Résistivité
7.27 μΩ-cm, 22°C
Épaisseur
1.5 mm
Point d'ébullition
765 °C (lit.)
Pf
320.9 °C (lit.)
Densité
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cd]
InChI
1S/Cd
Clé InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable