Principaux documents
265187
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzaldehyde
98%
5 G
44,70 €
44,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
44,70 €
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
44,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
pb
67-69 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(F)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
Clé InChI
VVVOJODFBWBNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The emission and absorption spectra of 2,5-difluorobenzaldehyde were studied[1].
Application
2,5-Difluorobenzaldehyde was used in the synthesis of fluorinated analog by Henry condensation with nitroethane[2].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Matthew A Parker et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(8), 4661-4669 (2008-02-26)
The lipophilicity of a set of 5-HT(2A) ligands was determined using immobilized-artificial-membrane chromatography, a method that generates values well correlated with octanol-water partition coefficients. For agonists, a highly significant linear correlation was observed between binding affinity and lipophilicity. For ligands
Spectroscopy and dynamics of the excited singlet and triplet states of 2, 3-, 2, 4-and 2, 5-difluorobenzaldehyde vapors.
Itoh, T.
Journal of Molecular Spectroscopy, 257(2), 170-176 (2009)