Key Documents
264571
Sigma-Aldrich
4′-Ethyl-4-biphenylcarboxylic acid
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H14O2/c1-2-11-3-5-12(6-4-11)13-7-9-14(10-8-13)15(16)17/h3-10H,2H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
SCEBDBNGUCNRCE-UHFFFAOYSA-N