264512
2,6-Difluorophenylacetonitrile
96%
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.481 (lit.)
Densité
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1cccc(F)c1CC#N
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2
Clé InChI
GVAYBGQTAADLJS-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup