Documents
264148
Sigma-Aldrich
Triphenylborane–Sodium hydroxide adduct solution
6-10 wt. % in H2O
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3B · NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Composition
NaCl, 6-7%
NaOH, 3-4%
Concentration
6-10 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.378
Densité
1.07 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[OH-].[Na+].c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B.Na.H2O/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
NBZUMVYYQTYYAN-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter