Principaux documents
263214
Sigma-Aldrich
Terbium
powder, 99.9%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Tb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Essai
99.9%
Forme
powder
Résistivité
116 μΩ-cm, 20°C
pb
3230 °C (lit.)
Pf
1356 °C (lit.)
Densité
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Tb]
InChI
1S/Tb
Clé InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N