Principaux documents
26253
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)trimethylsilane
≥97.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H15ClSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.72
Beilstein:
1732625
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.431
pb
151 °C (lit.)
Densité
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)CCCCl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
QXDDDCNYAAJLBT-UHFFFAOYSA-N
Application
(3-Chloropropyl)trimethylsilane has been used in the preparation of:
  • 8-(3-trimethylsilylpropoxy)quinolone under phase transfer catalytic conditions[1]
  • 5-trimethylsilyl pentanol[2]
  • N-(tri-methylsilylalkyl)diamines[3]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Silyl Modification of Biologically Active Compounds. 10. Lipid Type Organosilicon Derivatives of 8-Hydroxyquinoline and N-(2-Hydroxyethyl)-1, 2, 3, 4-tetrahydro (sila, iso) quinolines.
Segal I, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 41(5), 613-624 (2005)
Organosilicon Compounds. Part V. Synthesis of N-(trimethylsilylalkyl) diamines and N-(trimethylsilylalkyl)-N'-(2-mercaptoethyl) diamines.
Thames SF and Edwards LH.
J. Chem. Soc. Sect. C, 2339-2342 (1968)
New deoxynojirimycin derivatives as potent inhibitors of intestinal a-glucohydrolases.
Lesur B, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(3), 355-360 (1997)