Principaux documents
262064
Sigma-Aldrich
mono-Bromoborane methyl sulfide complex solution
1.0 M in methylene chloride
Synonyme(s) :
Bromo(dimethyl sulfide)borane, Bromo(dimethyl sulfide)dihydroboron
100 ML
308,00 €
308,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
308,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2S·BH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
308,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1.0 M in methylene chloride
Densité
1.347 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES 
BBr.CSC
InChI
1S/C2H6S.BBrH2/c1-3-2;1-2/h1-2H3;1H2
Clé InChI
AQRNIOMHNXJPFD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
  • Substitution reactions for synthesis of N-heterocyclic carbene boranes with boron-heteroatom bonds[1]
  • Hydroboration reactions[2]
  • Regio- and chemoselective brominative cleavage of terminal epoxides[3]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F
Point d'éclair (°C)
10 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Xaba, N.; Jaganyi, D.
Polyhedron, 28, 1145-1145 (2009)
Roy, C. D.; Brown, H. C.
Australian Journal of Chemistry, 60, 139-139 (2007)
Andrey Solovyev et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(42), 15072-15080 (2010-10-05)
Boryl halide, carboxylate and sulfonate complexes of 1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene (dipp-Imd-BH(2)X, X = halide or sulfonate) have been prepared from the parent borane dipp-Imd-BH(3) by (1) substitution reactions with R-X (X = halide or sulfonate), (2) reactions with electrophiles (like I(2) or