Principaux documents
261831
Sigma-Aldrich
1,4,5,8,9-Pentamethylcarbazole
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H19N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
99%
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C)c2c1n(C)c3c(C)ccc(C)c23
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves