Principaux documents
261521
Sigma-Aldrich
Butyl formate
97%
Synonyme(s) :
Formic acid butyl ester
250 ML
65,80 €
65,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
65,80 €
About This Item
Formule linéaire :
HCOO(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Beilstein:
1742108
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
65,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.389 (lit.)
pb
106-107 °C (lit.)
Densité
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-7-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Absolute rate coefficient for the reaction of Cl atom with butyl formate has been measured by laser photolysis-resonance fluorescence technique[1].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Absolute rate constants for the reactions of Cl atoms with a series of esters.
Notario A, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 102(18), 3112-3117 (1998)