Principaux documents
261459
Sigma-Aldrich
Hexyl vanillate
98%
Synonyme(s) :
Hexyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
Densité
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCOC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1