Principaux documents
261106
Sigma-Aldrich
Europium
chunks, under oil, purified by distillation, 99.9%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Eu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Essai
99.9%
Forme
chunks
Produit purifié par
distillation
Résistivité
81 μΩ-cm, 20°C
pb
1527 °C (lit.)
Pf
822 °C (lit.)
Densité
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Eu]
InChI
1S/Eu
Clé InChI
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Pyr. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges