Principaux documents
259837
Sigma-Aldrich
cis-11-Hexadecen-1-yl acetate
95%
Synonyme(s) :
Z-11-HDA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.46
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
95%
Chaîne SMILES 
CCCC\C=C/CCCCCCCCCCOC(C)=O
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup