25970
3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
≥97.0% (AT)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97.0% (AT)
Forme
solid
Pf
240-245 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].NNc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
Clé InChI
CRRIAWUJYMLJOE-UHFFFAOYSA-N
Application
- 1-(3-chlorophenyl)-3,5-diphenyl-1H-pyrazolo[4,3-c]quinolin-4(5H)-one
- 11-(3-chlorophenyl)-9-phenyl-5,6-dihydro-4H,11H-benzo[i,j]- pyrazolo[3,4-b]quinolizin-8-one
- 1-(3-chlorophenyl)-3-(cyclohexyl)-5-(4-phenoxy phenyl)pyrazole
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves