Principaux documents
258792
Sigma-Aldrich
Coproporphyrin I tetraisopropyl ester
synthetic
Synonyme(s) :
Tetraisopropyl 3,8,13,18-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H62N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
823.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Chaîne SMILES 
CC(C)OC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC(C)C)c(C)c4CCC(=O)OC(C)C)c(C)c3CCC(=O)OC(C)C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable