Principaux documents
258261
Sigma-Aldrich
Chlorophyll b from spinach
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C55H70MgN4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
907.47
Numéro Beilstein :
4122778
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pf
183-185 °C (lit.)
λmax
643 nm
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1c(CC)c2cc3c(C)c4C(=O)[C@H](C(=O)OC)c5c6nc(cc7c(C)c(C=C)c(cc1n2)n7[Mg]n3c45)[C@@H](C)[C@@H]6CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C55H71N4O6.Mg/c1-12-38-35(8)42-27-43-36(9)40(23-24-48(61)65-26-25-34(7)22-16-21-33(6)20-15-19-32(5)18-14-17-31(3)4)52(58-43)50-51(55(63)64-11)54(62)49-37(10)44(59-53(49)50)28-46-39(13-2)41(30-60)47(57-46)29-45(38)56-42;/h12,25,27-33,36,40,51H,1,13-24,26H2,2-11H3,(H-,56,57,58,59,60,62);/q-1;+2/p-1/b34-25+;/t32-,33-,36+,40+,51-;/m1./s1
Clé InChI
NSMUHPMZFPKNMZ-VBYMZDBQSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Chlorophyll b extends the absorption spectrum of light-harvesting complexes LHC-I and LHC-II above 700 nm, a region of the visible spectrum that is not absorbed when only chlorophyll a is present in the LHCs.
Remplacé(e)(s) par