257419
p-Quaterphenyl
99%
Synonyme(s) :
Benzerythrene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Point d'ébullition
428 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
>300 °C (lit.)
λmax
299 nm
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H18/c1-3-7-19(8-4-1)21-11-15-23(16-12-21)24-17-13-22(14-18-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-18H
Clé InChI
GPRIERYVMZVKTC-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable