Principaux documents
257273
Sigma-Aldrich
6-Bromo-4-methyl-1-phenylanthrapyridone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H14BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
λmax
418 nm
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Br)c2C(=O)c3ccccc3C4=C(C(=O)Nc1c24)c5ccccc5
InChI
1S/C23H14BrNO2/c1-12-11-16(24)19-20-18(14-9-5-6-10-15(14)22(19)26)17(23(27)25-21(12)20)13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3,(H,25,27)
Clé InChI
NGLCGJZEUKMFNH-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Bromo-4-methyl-1-phenylanthrapyridone may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable