Principaux documents
257028
Sigma-Aldrich
Isopropylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHMgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.85
Beilstein:
4124221
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Concentration
2.0 M in diethyl ether
Densité
0.834 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Produits recommandés
Angled septum-inlet adapter Z118206 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z118141 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z118192 is recommended.
Informations légales
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Adaptateur d'entrée à septum
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter