256277
(R,R)-(+)-Hydrobenzoin
99%, optical purity ee: 99% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R,R)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (R,R)-1,2-Diphenylethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]28/D +93°, c = 2.5 in ethanol
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
146-149 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14-/m1/s1
Clé InChI
IHPDTPWNFBQHEB-ZIAGYGMSSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCActive Filters