Documents
256137
Sigma-Aldrich
2-Butylacrolein
95%
Synonyme(s) :
2-Methylenehexanal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCC(=C)C=O
InChI
1S/C7H12O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
IWEWQGKFUYQGSN-UHFFFAOYSA-N