Principaux documents
253553
Sigma-Aldrich
4-(Ethoxyfluorophosphinyloxy)-TEMPO
Synonyme(s) :
4-(Ethoxyfluorophosphinyloxy)-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H23FNO4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Chaîne SMILES 
CCOP(F)(=O)OC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
Caractéristiques et avantages
Spin label.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup