Documents
252514
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl chloroformate
97%
Synonyme(s) :
2-Chloroethoxycarbonyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
ClCOOCH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.97
Numéro Beilstein :
506639
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.23 psi ( 20 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
155-156 °C (lit.)
Densité
1.385 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2-7-3(5)6/h1-2H2
Clé InChI
SVDDJQGVOFZBNX-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloroethyl chloroformate has been used in the synthesis of:
  • (4S)-4-hydroxymethyl-N-[(αR)-α-methylbenzyl]-2-oxazolidinone
  • propargyl dienamide (ll), a precursor of allenic dienamide
  • (±)-7-(2-chloroethyloxycarbonyloxy)-6-(5-chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo-[3,4-b]-pyrazin-5-one
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Asymmetric synthesis of the 4-hydroxymethyl-2-oxazolidinone from the serinol derivative and chloroformates.
Sugiyama S, et al.
Tetrahedron Letters, 40(42), 7489-7492 (1999)
Enzymatic resolution of new carbonate intermediates for the synthesis of (< i> S</i>)-(+)-zopiclone.
Solares LF, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13(23), 2577-2582 (2002)
A new approach to pyrrolophenanthridone alkaloids via allene intramolecular cycloaddition: Total synthesis of Hippadine.
Hayakawa K, et al.
Tetrahedron Letters, 28(47), 5895-5898 (1987)