Principaux documents
252468
Sigma-Aldrich
Rhodamine 6G tetrafluoroborate
Dye content 99 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H30N2O3 · HBF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Composition
Dye content, 99%
Pf
264-266 °C (lit.)
λmax
528 nm
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CCNc1cc2OC3=CC(=[NH+]/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
Application
Suitable as a laser dye