Key Documents
251674
Sigma-Aldrich
1-(3-Sulfopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
98%
Synonyme(s) :
3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate inner salt, PPS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.24
Numéro Beilstein :
1621867
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
280 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1
Remplacé(e)(s) par