Documents
251429
Sigma-Aldrich
Rubidium fluoride
99.8% trace metals basis
Synonyme(s) :
Rubidium monofluoride, Rubidium(I) fluoride
About This Item
Formule linéaire :
RbF
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.47
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.8% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤1% HF
Point d'ébullition
1410 °C/1 atm (lit.)
Pf
795 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: insoluble(lit.)
Densité
3.557 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[F-].[Rb+]
InChI
1S/FH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
  • Rubidium Fluoride Post-Deposition Treatment: Impact on the Chemical Structure of the Cu(In,Ga)Se2 Thin-Film Surface and the CdS/Cu(In,Ga)Se2 Interface: This study explores the effects of RbF post-deposition treatment on Cu(In,Ga)Se2 thin films and their interfaces with CdS, highlighting changes in chemical composition and electronic properties (Kreikemeyer-Lorenzo et al., 2018).
  • Rubidium Fluoride Additive for High-Efficiency and Low-Hysteresis All-Inorganic CsPbI3 Perovskite Solar Cells: This research introduces RbF as an additive in perovskite solar cells, significantly enhancing efficiency and reducing hysteresis (Zhang et al., 2023).
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges