Key Documents
250341
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-phenoxyphenyl ketone
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OC6H4COC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
99%
Point d'ébullition
175 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
52-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1