250082
1-Fluoroheptane
98%
Synonyme(s) :
Heptyl fluoride
60,90 €
About This Item
60,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.386 (lit.)
pb
119.2 °C/750 mmHg (lit.)
Densité
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
fluoro
Chaîne SMILES
CCCCCCCF
InChI
1S/C7H15F/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
Clé InChI
BITLXSQYFZTQGC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup