Principaux documents
249238
Sigma-Aldrich
cis-9-Heneicosene
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)10CH=CH(CH2)7CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup