Principaux documents
24882
Sigma-Aldrich
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
≥97.0%
Synonyme(s) :
5-Chloro-6-hydroxypyridine-3-carboxylicacid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.55
Beilstein:
127900
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0%
Pf
≥300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cnc(O)c(Cl)c1
Application
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid has been used in the preparation of triorganotin compounds via reaction with (R3Sn)2O (R=Ph, 2-ClC6H4CH2, 2-FC6H4CH2, 4-CNC6H4CH2).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis and Structure Characterization of some Triorganotin Esters of Heteroaromatic Carboxlic Acid and Crystal Structure of Triphenyltin Esters 5-Chloro-6-Hydroxynicotinic Acid.
Gao HT.
Advanced Materials Research, 466, 463-468 (2012)