Principaux documents
247839
Sigma-Aldrich
DL-Carnitinamide hydrochloride
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H17ClN2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Chaîne SMILES 
Cl.[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(N)=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable