Principaux documents
246670
Sigma-Aldrich
4′-Amino-N-methylacetanilide
technical grade, 95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
technical grade
Essai
95%
Chaîne SMILES 
CN(C(C)=O)c1ccc(N)cc1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable