246131
7-Methoxy-4-methylcoumarin
99%
Synonyme(s) :
Methyl 4-methylumbelliferyl ether
About This Item
Essai
99%
Pf
158-160 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable