Documents
244201
Sigma-Aldrich
1-Methyl-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrobromide
98%
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methyl-6,7-isoquinolinediol hydrobromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13NO2 · HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
186-187 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[H].CC1NCCc2cc(O)c(O)cc12
InChI
1S/C10H13NO2.BrH/c1-6-8-5-10(13)9(12)4-7(8)2-3-11-6;/h4-6,11-13H,2-3H2,1H3;1H
Clé InChI
OGMGXKJQIOUTTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Adriana Prado et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 35(2), 219-227 (2014-05-24)
Unforeseen toxic effects contribute to compound attrition during preclinical evaluation and clinical trials. Consequently, there is a need to correlate in vitro toxicity to in vivo and clinical outcomes quickly and effectively. We propose an expedited evaluation of physiological parameters