Principaux documents
244104
Sigma-Aldrich
Woods metal
stick
500 G
209,00 €
209,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
209,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11101711
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
209,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
stick
Composition
Bismuth, 50 wt. %
Cadmium, 12.5 wt. %
Lead, 25 wt. %
Tin, 12.5 wt. %
Pf
73-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cd].[Sn].[Pb].[Bi]
InChI
1S/Bi.Cd.Pb.Sn
Clé InChI
SSWIVUPIIWJGCS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
G P Glasgow
Medical dosimetry : official journal of the American Association of Medical Dosimetrists, 16(1), 13-18 (1991-03-01)
Low melting temperature bismuth alloys that contain about 20% to 25% lead and 10% cadmium are widely used in radiotherapy to construct shielding blocks. Since 1980, five papers have addressed questions concerning potential metal toxicity, safe shop practices, measurement of
Attenuation characteristics of Lipowitz's metal for fast neutrons.
P R Almond et al.
Health physics, 55(1), 91-93 (1988-07-01)
D M Dimitriadis et al.
Medical dosimetry : official journal of the American Association of Medical Dosimetrists, 27(3), 215-220 (2002-10-11)
This study describes the importance of attenuator scatter in the construction of compensators. The attenuator used in this study was Lipowitz metal, commonly referred to as cerrobend. Linear attenuation coefficients of cerrobend were measured in air for different thickness of
H Kubo et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 8(10), 1741-1745 (1982-10-01)
A technique is described to reduce the dose to the contralateral testicle of patients with testis tumors during retroperitoneal therapy with 10 MV X rays. When a conventional clam-shell shielding device was used, the dose to the testis from the