241016
Methylamine hydrochloride
≥99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Point d'ébullition
225-230 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
231-233 °C (lit.)
Solubilité
absolute ethanol: soluble(lit.)
acetone: insoluble(lit.)
chloroform: insoluble(lit.)
diethyl ether: insoluble(lit.)
ethyl acetate: insoluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].CN
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
Clé InChI
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
408.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
209.3 °C - closed cup