Principaux documents
240699
Sigma-Aldrich
(±)-Épichlorhydrine
≥99%
Synonyme(s) :
(±)-2-(Chlorométhyl)oxirane, 1-Chloro-2,3-époxypropane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.52
Beilstein:
79785
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Pression de vapeur
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
779 °F
Limite d'explosivité
21 %
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
pb
115-117 °C (lit.)
Pf
−57 °C (lit.)
Densité
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
Clé InChI
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
Employed in the preparation of polyglycidyl ethers and as a cross-linking agent for polymers.
Used in the synthesis of a branched heptaglycerol dendrimer.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.4 °F
Point d'éclair (°C)
28 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Synthesis, 487-487 (1993)
Chromatographia, 37, 603-603 (1993)
Synlett, 2091-2091 (2007)
An evaluation of the genetic toxicity of epichlorohydrin. A report of an expert group of the International Commission for Protection against Environmental Mutagens and Carcinogens.
R J Srám et al.
Mutation research, 87(3), 299-319 (1981-11-01)
Swetha Inturi et al.
ACS nano, 9(11), 10758-10768 (2015-10-22)
Notwithstanding rapid advances of nanotechnology in diagnostic imaging and drug delivery, the engineered nanocarriers still exhibit substantial lack of hemocompatibility. Thus, when injected systemically, nanoparticles are avidly recognized by blood leukocytes and platelets, but the mechanisms of immune recognition are