Documents
239453
Sigma-Aldrich
Methyl chloroacetate
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.52
Numéro Beilstein :
506255
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Densité de vapeur
3.8 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 25 °C)
5.25 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
869 °F
Limite d'explosivité
18.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
Point d'ébullition
130 °C/740 mmHg (lit.)
Pf
−33 °C (lit.)
Densité
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
Clé InChI
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup