Principaux documents
23908
Sigma-Aldrich
Boc-Pro-PAM resin
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Boc-L-proline bound to PAM resin
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Ampleur du marquage
~0.7 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable