238457
1-Chlorononane
98%
Synonyme(s) :
Nonyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
pb
202-204 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCl
InChI
1S/C9H19Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
Clé InChI
RKAMCQVGHFRILV-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter