237582
Methyl 2-phenylsulfinylacetate
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
pb
130-131 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
52-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)CS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3S/c1-12-9(10)7-13(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
JPPXZUDQIXZLIL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup