Principaux documents
235849
Sigma-Aldrich
Aluminum tert-butoxide
technical grade
Synonyme(s) :
Aluminum-tri-tert-butoxide
50 G
287,00 €
287,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
287,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Al[OC(CH3)3]3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.32
Beilstein:
4148229
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
287,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Al, 10.5-13.0% EDTA titration
Pertinence de la réaction
core: aluminum
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)O[Al](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-4(2,3)5;/h3*1-3H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
MDDPTCUZZASZIQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.