Principaux documents
235326
Sigma-Aldrich
Vinyl crotonate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCO2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Contient
100 ppm hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
Point d'ébullition
133-134 °C (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C=C\C(=O)OC=C