Principaux documents
234877
Sigma-Aldrich
Sodium iminodiacetate dibasic hydrate
98%
Synonyme(s) :
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate
100 G
136,00 €
500 G
582,00 €
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
136,00 €
500 G
582,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C4H5NO4Na2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.07 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CNCC([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.2Na.H2O/c6-3(7)1-5-2-4(8)9;;;/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
YSBGCHXLMBAKPV-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium iminodiacetate dibasic hydrate (Iminodiacetic acid disodium salt monohydrate) has been used in the preparation of:
  • different iminodiacetic acid-agarose supports, useful for selective adsorption of large proteins[1]
  • N-(o-hydroxybenzyl) iminodiacetic acid (multidentante ligand)[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Benevides C C Pessela et al.
Journal of chromatography. A, 1055(1-2), 93-98 (2004-11-25)
A strategy to selectively adsorb large proteins on immobilized metal ion affinity chromatography supports is presented. It is based on the fact that large proteins have a large surface that permits the long distance interaction with groups placed quite far
New multidentate ligands. XVII. Chelating tendencies of N-(o-hydroxybenzyl) iminodiacetic acid (H3L).
Harris WR, et al.
Inorganic Chemistry, 14(5), 974-978 (1975)