Principaux documents
234656
Sigma-Aldrich
Fast Garnet GBC sulfate salt
purified, Dye content 75 %
Synonyme(s) :
2-Methyl-4-([2-methylphenyl]azo)benzenediazonium salt, 4-Amino-2′,3-dimethylazobenzene diazotated, Azoic Diazo No. 4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H14N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.35
Numéro C.I. (Colour Index):
37210
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Composition
Dye content, 75%
λmax
360 nm
Chaîne SMILES 
OS([O-])(=O)=O.Cc1ccccc1N=Nc2ccc([N+]#N)c(C)c2
InChI
1S/C14H13N4.H2O4S/c1-10-5-3-4-6-14(10)18-17-12-7-8-13(16-15)11(2)9-12;1-5(2,3)4/h3-9H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
PPTXFSQSISUDAU-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par