Principaux documents
232920
Sigma-Aldrich
4-Nitrosodiphenylamine
75%, technical grade
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NHC6H4NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Essai
75%
Contient
water as balance
Pf
144 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O=Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10N2O/c15-14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Clé InChI
OIJHFHYPXWSVPF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
para-Nitrosodiphenylamine.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 27, 227-233 (1982-04-01)
Investigation of a novel liver alcohol dehydrogenase catalyzed redox-elimination reaction involving arylnitroso substrate analogues.
S C Koerber et al.
Biochemistry, 19(4), 731-738 (1980-02-19)